Print…
2-Aminoetildimetilamina 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Dimetilaminoetilamina
OR6514-100G OR6514-1KG OR6514-250G
APOSOR6514-100GEA 21.9 EUR
APOSOR6514-100G APOSOR6514-1KG APOSOR6514-250G
2-Aminoetildimetilamina 97%
2-Aminoetildimetilamina
Fórmula: C₄H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 107 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008175
Número CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3+8,II