Print…
6-Chloro-1-hexanol 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6510-100G OR6510-250G OR6510-50G
APOSOR6510-100GEA 50.9 EUR
APOSOR6510-100G APOSOR6510-250G APOSOR6510-50G
6-Chloro-1-hexanol 97+%
6-Chloro-1-hexanol
Fórmula: C₆H₁₃ClO
Ponto de ebulição: 108…112 °C/14mmHg
Densidade: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002984
Número CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2