Print…
5-Chloro-1-pentanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6509-5G OR6509-25G OR6509-100G
APOSOR6509-5GEA 0 EUR
APOSOR6509-5G APOSOR6509-25G APOSOR6509-100G
5-Chloro-1-pentanol 95%
5-Chloro-1-pentanol
Fórmula: C₅H₁₁ClO
Ponto de ebulição: 102…103 °C/8mmHg
Densidade: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039556
Número CAS: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8