Print…
Cyclopropylméthanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopropyl carbinol, Cyclopropanemethanol
OR6507-100G OR6507-25G OR6507-500G
APOSOR6507-100GEA 71.2 EUR
APOSOR6507-100G APOSOR6507-25G APOSOR6507-500G
Cyclopropylméthanol 98%
Cyclopropylméthanol
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 123…124 °C
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001309
Número CAS: 2516-33-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II