Print…
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
OR6502-100G OR6502-25G
APOSOR6502-100GEA 94.5 EUR
APOSOR6502-100G APOSOR6502-25G
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal
Fórmula: C₅H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 139…140 °C
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008485
Número CAS: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
UN: 1993
ADR: 3,III