Print…
(1S)-(-)-Camphanic chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, (-)-Camphanic acid chloride
OR6501T-10G OR6501T-5G
APOSOR6501T-10GEA 328 EUR
APOSOR6501T-10G APOSOR6501T-5G
(1S)-(-)-Camphanic chloride
(1S)-(-)-Camphanic chloride
An optically active resolving agent.
Fórmula: C₁₀H₁₃ClO₃
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135626
Número CAS: 39637-74-6