Print…
1,2-Dichloro-4-iodobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dichloroiodobenzene
OR6486-100G OR6486-250G OR6486-25G OR6486-500G
APOSOR6486-100GEA 49.3 EUR
APOSOR6486-100G APOSOR6486-250G APOSOR6486-25G APOSOR6486-500G
1,2-Dichloro-4-iodobenzene 99%
1,2-Dichloro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃Cl₂I
Ponto de ebulição: 116…118 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 27…29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019014
Número CAS: 20555-91-3
EINECS: 243-874-0