Print…
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
OR6464-1KG OR6464-500G
APOSOR6464-1KGEA 386 EUR
APOSOR6464-1KG APOSOR6464-500G
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.19 g/mol
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003362
Número CAS: 881-68-5