Print…
2,6-Pyridinedimethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
OR6456-100G OR6456-25G OR6456-5G
APOSOR6456-100GEA 265 EUR
APOSOR6456-100G APOSOR6456-25G APOSOR6456-5G
2,6-Pyridinedimethanol
2,6-Pyridinedimethanol
Fórmula: C₇H₉NO₂
Ponto de ebulição: 185 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 110…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006351
Número CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0