Print…
3-Bromo-4-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-picoline
OR6455-100G OR6455-25G OR6455-500G
APOSOR6455-100GEA 49.3 EUR
APOSOR6455-100G APOSOR6455-25G APOSOR6455-500G
3-Bromo-4-methylpyridine 98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de ebulição: 199…200 °C
Densidade: 1.549 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082592
Número CAS: 3430-22-6