Print…
2-Bromo-4-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 0 EUR
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Bromo-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 87 °C/10mmHg
Densidade: 1,545 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082590
Número CAS: 4926-28-7