Print…
4-Isopropilanisol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6453-100G OR6453-25G
APOSOR6453-100GEA 87 EUR
APOSOR6453-100G APOSOR6453-25G
4-Isopropilanisol 98%
4-Isopropilanisol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 212…213 °C
Densidade: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015033
Número CAS: 4132-48-3
EINECS: 223-952-0