Print…
2-Bromo-6-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6451-100G OR6451-25G
APOSOR6451-100GEA 53.8 EUR
APOSOR6451-100G APOSOR6451-25G
2-Bromo-6-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 102…103 °C/20mmHg
Densidade: 1,512 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040743
Número CAS: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4