Print…
LY-83583
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6450T-25MG OR6450T-5MG
APOSOR6450T-25MGEA 350 EUR
APOSOR6450T-25MG APOSOR6450T-5MG
LY-83583
LY-83583
Inhibits nitric-oxide-induced activation of soluble guanylate cyclase(IC50=2uM)in a dose-dependent &reversible manner. It blocks acetylcholine inducedvasorelaxation.
Fórmula: C₁₅H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 184…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 91300-60-6