Print…
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N1-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)benzene-1,4-diamine
OR6449-1G OR6449-100MG
APOSOR6449-1GEA 429 EUR
APOSOR6449-1G APOSOR6449-100MG
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Fórmula: C₁₂H₁₄N₄
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202977
Número CAS: 81261-93-0