Print…
3-Bromo-4-chlorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6447-100G OR6447-25G OR6447-5G
APOSOR6447-100GEA 190 EUR
APOSOR6447-100G APOSOR6447-25G APOSOR6447-5G
3-Bromo-4-chlorotoluene
3-Bromo-4-chlorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 112 °C/22mmHg
Densidade: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079710
Número CAS: 57310-39-1