Print…
4-Dibenzofuranboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6444-1G OR6444-5G OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA 0 EUR
APOSOR6444-1G APOSOR6444-5G APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Fórmula: C₁₂H₉BO₃
Ponto de Fusão: 286…291 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00092336
Número CAS: 100124-06-9