Print…
α-Bromo-m-xylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6442-100G OR6442-25G OR6442-5G
APOSOR6442-100GEA 0 EUR
APOSOR6442-100G APOSOR6442-25G APOSOR6442-5G
α-Bromo-m-xylene 98%
α-Bromo-m-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 184…185 °C/340mmHg
Densidade: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000177
Número CAS: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II