Print…
3-Methoxybenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 394 EUR
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de ebulição: 152 °C
Densidade: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216590
Número CAS: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II