Print…
2-Chloroethyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6436-100G OR6436-25G OR6436-5G
APOSOR6436-100GEA 0 EUR
APOSOR6436-100G APOSOR6436-25G APOSOR6436-5G
2-Chloroethyl isocyanate 97%
2-Chloroethyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₃H₄ClNO
Ponto de ebulição: 135…142 °C
Densidade: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002043
Número CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 2478
ADR: 3+6.1,III