Print…
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6433-1G OR6433-5G
APOSOR6433-1GEA 0 EUR
APOSOR6433-1G APOSOR6433-5G
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
3-Cyanophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₄N₂O
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013856
Número CAS: 16413-26-6