Print…
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6432-100G OR6432-25G OR6432-500G
APOSOR6432-100GEA 40.6 EUR
APOSOR6432-100G APOSOR6432-25G APOSOR6432-500G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 235…236 °C
Densidade: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464207
Número CAS: 39590-81-3