Print…
Propargyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6425-25G OR6425-100G
APOSOR6425-25GEA 0 EUR
APOSOR6425-25G APOSOR6425-100G
Propargyl chloride 97%
Propargyl chloride
Fórmula: C₃H₃Cl
Ponto de ebulição: 58 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 19 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000980
Número CAS: 624-65-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II