Print…
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Bromopyrido[2,3-b]pyrazine
OR6418-1G OR6418-250MG OR6418-5G
APOSOR6418-1GEA 37.7 EUR
APOSOR6418-1G APOSOR6418-250MG APOSOR6418-5G
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine 97%
7-Bromopyrido[3,2-b]pyrazine
Fórmula: C₇H₄BRN₃
Peso Molecular: 210.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01105748
Número CAS: 52333-42-3