Print…
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
OR6414-100G OR6414-25G OR6414-5G
APOSOR6414-100GEA 190 EUR
APOSOR6414-100G APOSOR6414-25G APOSOR6414-5G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₅ClN₂S
Ponto de ebulição: 139…140 °C/36mmHg
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006083
Número CAS: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
UN: 1760
ADR: 8,II