Print…
4-Amino-3-chloropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6413-5G OR6413-1G
APOSOR6413-5GEA 0 EUR
APOSOR6413-5G APOSOR6413-1G
4-Amino-3-chloropyridine 97%
4-Amino-3-chloropyridine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03984473
Número CAS: 19798-77-7