Print…
2-Bromo-3-hydroxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3-pyridinol
OR6410-100G OR6410-5G OR6410-10G
APOSOR6410-100GEA 53.8 EUR
APOSOR6410-100G APOSOR6410-5G APOSOR6410-10G
2-Bromo-3-hydroxypyridine 98%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₄BrNO
Ponto de Fusão: 182…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006220
Número CAS: 6602-32-0