Print…
Methyl coumalate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
OR6407-100G OR6407-25G OR6407-5G
APOSOR6407-100GEA 491 EUR
APOSOR6407-100G APOSOR6407-25G APOSOR6407-5G
Methyl coumalate 97%
Methyl coumalate
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 178…180 °C/60mmHg
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010120
Número CAS: 6018-41-3
EINECS: 227-871-1