Print…
2,5-Dibromotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
OR6405-100G OR6405-500G
APOSOR6405-100GEA 88.6 EUR
APOSOR6405-100G APOSOR6405-500G
2,5-Dibromotoluene 98%
2,5-Dibromotoluene
Fórmula: C₇H₆Br₂
Ponto de ebulição: 135…136 °C
Ponto de Fusão: 44352 °C
Densidade: 1,815 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000090
Número CAS: 615-59-8