Print…
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-pyrazinecarboxylate, Methyl pyrazine-2-carboxylate
OR6399-100G OR6399-25G
APOSOR6399-100GEA 110 EUR
APOSOR6399-100G APOSOR6399-25G
Methyl-2-pyrazinecarboxylate 97%
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 57…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014611
Número CAS: 6164-79-0