Print…
Ethyl phenylglyoxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6395-100G OR6395-50G
APOSOR6395-100GEA 221 EUR
APOSOR6395-100G APOSOR6395-50G
Ethyl phenylglyoxylate 98%
Ethyl phenylglyoxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 138…139 °C
Densidade: 1,122 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009120
Número CAS: 1603-79-8