Print…
3-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6387-100G OR6387-250G OR6387-25G
APOSOR6387-100GEA 0 EUR
APOSOR6387-100G APOSOR6387-250G APOSOR6387-25G
3-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Chlorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 242 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02656655
Número CAS: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III