Print…
Acetohydroxamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Hydroxyacetamide
OR6375T-25G OR6375T-5G
APOSOR6375T-25GEA 48.1 EUR
APOSOR6375T-25G APOSOR6375T-5G
Acetohydroxamic acid
Acetohydroxamic acid
A urease inhibitor.
Fórmula: C₂H₅NO₂
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009994
Número CAS: 546-88-3
EINECS: 208-913-8