Print…
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6372-1G OR6372-250MG OR6372-500MG
APOSOR6372-1GEA 497 EUR
APOSOR6372-1G APOSOR6372-250MG APOSOR6372-500MG
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Fórmula: C₆H₅ClO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056319
Número CAS: 224649-28-9