Print…
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: D-α-Hydroxyisovaleric acid, 2-Hydroxyisovaleric-acid, (R)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, D-Valic acid, (2R)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
OR6367-1G OR6367-5G
APOSOR6367-1GEA 256 EUR
APOSOR6367-1G APOSOR6367-5G
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid 97%
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 124…125 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066442
Número CAS: 17407-56-6