Print…
Ácido bromoacético 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6366-250G OR6366-1KG OR6366-2.5KG
APOSOR6366-250GEA 105 EUR
APOSOR6366-250G APOSOR6366-1KG APOSOR6366-2.5KG
Ácido bromoacético 99%
Ácido bromoacético
Fórmula: BrCH₂COOH
Ponto de ebulição: 207…209 °C
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Densidade: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002678
Número CAS: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II