Print…
2,3-Diclorofenol 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6358-100G OR6358-25G OR6358-500G
APOSOR6358-100GEA 84.4 EUR
APOSOR6358-100G APOSOR6358-25G APOSOR6358-500G
2,3-Diclorofenol 98+%
2,3-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Peso Molecular: 163 g/mol
Ponto de ebulição: 206 °C
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Densidade: 1.4
Ponto de Inflamação: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002160
Número CAS: 576-24-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III