Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6355-1G OR6355-100MG OR6355-5G
APOSOR6355-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6355-1G APOSOR6355-100MG APOSOR6355-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 244…247 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07021498
Número CAS: 139022-25-6