Print…
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6353-250MG OR6353-500MG
APOSOR6353-250MGEA 286 EUR
APOSOR6353-250MG APOSOR6353-500MG
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅N₃O₂
Densidade: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056316
Número CAS: 914637-60-8