Print…
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6351-1G OR6351-250MG
APOSOR6351-1GEA 0 EUR
APOSOR6351-1G APOSOR6351-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 238…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419484
Número CAS: 64951-10-6