Print…
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6349-1G OR6349-250MG
APOSOR6349-1GEA 263 EUR
APOSOR6349-1G APOSOR6349-250MG
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06752277
Número CAS: 94985-27-0