Print…
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6347-100G OR6347-25G
APOSOR6347-100GEA 78.3 EUR
APOSOR6347-100G APOSOR6347-25G
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid 98%
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid
Fórmula: C₅H₆O₄
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013727
Número CAS: 598-10-7
EINECS: 209-917-2
UN: 3261
ADR: 8,III