Print…
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
OR6346-1G OR6346-5G OR6346-250MG
APOSOR6346-1GEA 33.5 EUR
APOSOR6346-1G APOSOR6346-5G APOSOR6346-250MG
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C6H8O2
Ponto de ebulição: 102…103 °C/8,3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00101901
Número CAS: 15760-36-8