Print…
5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6337-1G OR6337-250MG OR6337-500MG OR6337-2.5G OR6337-5G
APOSOR6337-1GEA 340 EUR
APOSOR6337-1G APOSOR6337-250MG APOSOR6337-500MG APOSOR6337-2.5G APOSOR6337-5G
5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₈N₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07364777
Número CAS: 914637-54-0