Print…
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6333-1G OR6333-5G
APOSOR6333-1GEA 92.8 EUR
APOSOR6333-1G APOSOR6333-5G
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₉NO₃
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de Fusão: 152…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014102
Número CAS: 42346-68-9