Print…
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6332-1G OR6332-5G OR6332-500MG
APOSOR6332-1GEA 79.9 EUR
APOSOR6332-1G APOSOR6332-5G APOSOR6332-500MG
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₃
Ponto de Fusão: 305…307 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00216481
Número CAS: 3558-17-6