Print…
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic Acid
OR6330-25G OR6330-5G
APOSOR6330-25GEA 273 EUR
APOSOR6330-25G APOSOR6330-5G
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃
Peso Molecular: 219.24 g/mol
Ponto de Fusão: 142…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085749
Número CAS: 5733-86-8