Print…
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6329-1G OR6329-25G
APOSOR6329-1GEA 0 EUR
APOSOR6329-1G APOSOR6329-25G
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00158023
Número CAS: 39629-87-3