Print…
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Pyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
OR6319-1G OR6319-5G
APOSOR6319-1GEA 0 EUR
APOSOR6319-1G APOSOR6319-5G
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 152…154 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796180
Número CAS: 685827-70-7