Print…
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6318-1G OR6318-100MG OR6318-250MG OR6318-500MG OR6318-2.5G OR6318-5G
APOSOR6318-1GEA 0 EUR
APOSOR6318-1G APOSOR6318-100MG APOSOR6318-250MG APOSOR6318-500MG APOSOR6318-2.5G APOSOR6318-5G
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235217
Número CAS: 914637-46-0